Learn More
Brady™ Steel Large Ball Valve - Shut Off
Codice prodotto. 10235044 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) maniglione:
7.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) maniglione Dimensione della confezione
10235044 7.5 mm Pezzo
10122274 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235044 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    60.54€ / pezzi 1
    Risparmia 5.41€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Il design monocomponente semplice da utilizzare rende i sistemi di chiusura standard per valvole a sfera lo strumento ideale per bloccare le valvole a sfera a 9° in posizione di chiusura. Utilizzabile su valvole a sfera da 31,75 mm a 76 mm
  • The single-piece, easy to use design, makes this standard ball valve lockout the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position.
  • Holes for 7 mm padlock shackles.
  • For use on ball valve sizes from 31.75 mm to 76 mm.
Specifica
Product Type Large Ball Valve Shutoff
Alternate Part Number BALL VALVE LO - LRG 9/32 in. STEEL
Colore Red
Materiale Steel
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Large Brady Ball Valve Lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7.5 mm
Dimensioni (P x L x A) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 3.86 in.
Altezza (sistema metrico) 98.04 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 6.12 in.
Larghezza (sistema metrico) 155.45 mm