Learn More
Brady™ Steel Large Ball Valve - Shut Off
Il design monocomponente semplice da utilizzare rende i sistemi di chiusura standard per valvole a sfera lo strumento ideale per bloccare le valvole a sfera a 9° in posizione di chiusura. Utilizzabile su valvole a sfera da 31,75 mm a 76 mm
62.90€
Specifica
Product Type Large Ball Valve Shutoff
Colore Red
Materiale Steel
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Large Brady Ball Valve Lockout
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) maniglione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) maniglione Prezzo Quantità e disponibilità  
10122274
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
065693
10 mm
62.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10235044
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
065669
7.5 mm
62.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The single-piece, easy to use design, makes this standard ball valve lockout the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position.
  • Holes for 7 mm padlock shackles.
  • For use on ball valve sizes from 31.75 mm to 76 mm.
Specifica
Specifica
Large Ball Valve Shutoff
Steel
Large Brady Ball Valve Lockout
Lockout Tagout
98.04 mm
6.12 in.
Red
OSHA 1910.147
16.51 x 155.45 x 98.04 mm
3.86 in.
1 Ea.
155.45 mm