Learn More
Brady™ Mai più lucchetti persi con le nostre stazioni per lucchetti. Realizzate in acciaio 14 con rivestimento di plastica rossa, le stazioni sono robuste e facilmente individuabili. Contiene fino a 4 lucchetti. Lucchetti forniti separatamente
Codice prodotto. 11736695 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11736695 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11736695 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.80€
    18.80€ / pezzi 1
    Risparmia 2.00€
    9% Sconto
In stock
Eliminate lost padlocks for good with the Steel with Plastic Coating Small Padlock Station. Constructed of 14 gauge steel with red plastic coating, stations are both rugged and eye-catching.
  • Holds up to 4 padlocks.
  • Padlocks supplied seperately.
Specifica
Product Type Padlock Control Center
Colore Red
Materiale Steel
Profondità (sistema imperiale) 1.34 in.
Profondità (sistema metrico) 34 mm
Descrizione Small Padlock Station
Dimensioni (P x L x A) 34 x 76.2 x 114.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 114.3 mm
Include Small Padlock Station
Quantità 1 Ea.
Size Small
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm