Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per pipette Pasteur con contenitore in acciaio Proxygrid
Codice prodotto. 11756555
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
11756555 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756555 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F189420000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la conservazione sicura e pratica di pipette Pasteur o pipette di trasferimento
  • Contenitori per pipette non inclusi
  • Scomparti singoli per conservare fino a quattro contenitori di sterilizzazione per pipette da 5.7 x 5.7 cm
  • Può essere posizionato piatto sul banco; mantiene le pipette angolate per facilitare la selezione e l'uso
  • Il filo d'acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione e autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Divisori a celle 4
Autoclavabile A 121 °C
Colore Blu
Capacità 4 pipette
Materiale Acciaio
Posizioni 4
Forma piatto
Da utilizzare con (applicazione) Per una conservazione sicura e pratica delle pipette Pasteur
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette Pasteur
N. di rack 4
Quantità 1
Dimensioni (L x P) 190 x 140 mm
Dimensioni (L x P x A) 190 x 140 x 194 mm
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Product Type Rack, contenitore per pipette Pasteur in Proxygrid
Altezza (sistema metrico) 194 mm
Matrice 2 x 2
Larghezza (sistema metrico) 140 mm