Learn More
asecos™ Steel Safety Canister
Codice prodotto. 17866326 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
169.00 mm
241.00 mm
271.00 mm
470.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17866326 20 L 470.00 mm Pezzo
17806466 5 L 169.00 mm Pezzo
17806356 10 L 241.00 mm Pezzo
17836416 20 L 271.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17866326 Fornitore asecos™ N. del fornitore 36483
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, safe distribution and dosing of flammable liquids, with fine dosing tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals, integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) safe distribution and dosing of flammable liquids
Materiale Acciaio
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.50 in.
Altezza (sistema metrico) 470.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.82 lb.
Peso (sistema metrico) 4 kg