Learn More
asecos™ Steel Safety Canister with Screw Cap
Codice prodotto. 17876336 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876336 2 L Pezzo
17856536 1 L Pezzo
17836576 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17876336 Fornitore asecos™ N. del fornitore 23130
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Product Type Storage Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and transport
Materiale Acciaio
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 7.52 in.
Larghezza (sistema metrico) 191.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.90 in.
Altezza (sistema metrico) 226.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.03 lb.
Peso (sistema metrico) 0.92 kg