Learn More
Justrite™ Steel Safety Can for Flammable Liquids
Codice prodotto. 12663135
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12663135 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12663135 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 7110100Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.99€
    56.14€ / pezzi 1
    Risparmia 28.85€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Certificazione/Conformità FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Product Type Safety Can
Capacità (sistema metrico) 4 L
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) carrying and pouring small quantities of flammable liquids
Materiale Steel
Finitura Powder Coat
Include sealed lid with automatic positive-pressure relief that vents 0.2 to .35 bar pressure and 40mm fill/pour hole, stainless steel fittings and flame arrester, swinging handle
Diametro (sistema metrico) esterno 241 mm