Learn More
Brady™ Il design monocomponente semplice da utilizzare rende i sistemi di chiusura standard per valvole a sfera lo strumento ideale per bloccare le valvole a sfera a 9° in posizione di chiusura. Fori per archi di lucchetto da 9,53 mm. Utilizzabile su valvole a sfera da 6,35 mm a 25,4 mm
Codice prodotto. 10682235 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10682235 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682235 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    37.10€ / pezzi 1
    Risparmia 3.30€
    8% Sconto
In stock
The single-piece, easy to use design, makes our standard ball valve lockouts the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position. Holes for 9.53 mm padlock shackles. For use on ball valve sizes from 6.35 mm to 25.40 mm
  • Holes for 9.53 mm padlock shackles.
  • For use on ball valve sizes from 6.35 mm to 25.40 mm.
Specifica
Product Type Small Ball Valve Shutoff
Alternate Part Number BALL VALVE LOCKOUT DEVICE 3/8 inch
Colore Red
Materiale Steel
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Small Brady Ball Valve Lockout
Dimensioni (P x L x A) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema metrico) 57.15 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 93.98 mm