Learn More
Fisherbrand™ Anelli di supporto in acciaio
Codice prodotto. 12388149 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
12388149 100 mm Pezzo
12976836 127 mm Pezzo
12986836 150 mm Pezzo
12956836 70 mm Pezzo
12946836 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12388149
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agevola il collegamento ai supporti con anelli. Gli anelli di supporto in acciaio con asta Fisherbrand™ sono realizzati in acciaio dolce rivestito.
  • Filettate
  • La lunghezza delle aste non comprende la filettatura
Specifica
Materiale Acciaio
Diametro (sistema metrico) interno 100 mm
Product Type Anello per supporto