Learn More
Bochem™ Poggiapiedi in acciaio
Codice prodotto. 10547512
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Grigio
Diametro (sistema metrico) base:
405 mm
Altezza (sistema metrico):
425 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Diametro (sistema metrico) base Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10547512 Grigio 405 mm 425 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547512 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8001
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Made from steel. BOCHEM™ Steel Stool keeps supplies within reach.
  • GS safety control
Specifica
Product Type Sgabello
Colore Grigio
Diametro (sistema metrico) base 405 mm
Diametro (sistema metrico) 290 mm
Altezza (sistema metrico) 425 mm
Quantità 1 ciascuno
Materiale Acciaio