Learn More
asecos™ Steel Transport Canister
Codice prodotto. 17876326 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2 kg
2.2 kg
2.75 kg
3.3 kg
3.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876326 3.8 kg Pezzo
17886326 2 kg Pezzo
17846386 2.2 kg Pezzo
17806406 2.75 kg Pezzo
17886386 3.3 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17876326 Fornitore asecos™ N. del fornitore 36479
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and plastic protective ring
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Steel
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and transport
Materiale Acciaio
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.50 in.
Altezza (sistema metrico) 470.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.38 lb.
Peso (sistema metrico) 3.8 kg