Learn More
R&L Enterprises™ Rete in cavo di acciaio
Codice prodotto. 12968950 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12968950 150 x 150 mm pezzi 10
12958950 125 x 125 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12968950
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent support to beakers and other glassware during heating on ring stands and tripods. R&L Enterprises™ Steel Wire Gauze is a flat square manufactured from steel mesh.
  • Non-fraying edges
  • Durable and long-lasting
  • Excellent heat distribution
Specifica
Product Type Reti di ferro
Ceramic Center Ceramic Center
Dimensioni (L x P) 150 x 150 mm
Bordi Non-Fraying
Quantità Confezione da 10
Forma Square
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Acciaio
Larghezza (sistema metrico) 150 mm