Learn More
Bochem™ Steel Wire Gauzes With Ceramic Center
Codice prodotto. 10759441
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10759441 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10759441 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12752
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Struttura Steel gauze with ceramic center
Larghezza (sistema metrico) 150 mm