Learn More
Stellasterol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Stellasterol |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-8,10,18-22,24-26,29H,9,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,21-,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 398.3549 |