Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Stepping Motor Valve
Codice prodotto. 12646173
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Stepping Motor Valver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
12646173 Stepping Motor Valver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12646173 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore SMV30SVE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75€
    893.52€ / pezzi 1
    Risparmia 571.23€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aalborg™ Stainless Steel Stepping Motor Valve is for high flow regulation of gases or liquids.
  • High precision two-way metering valves in aluminum
  • Unparalleled precision and resolution in controlling
  • Operate continuously without overheating
Specifica
Tipo Stepping Motor Valver
Velocità di flusso dell'aria 500 L/min.
Portata flusso d'acqua 14.2L/min.