Descrizione
Save time and improve accuracy of results with the titanium Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39 Vertical Rotor.
- Vertical, 0° angle titanium rotor
- Capacity: Available in 39mL and 13.5mL
- Max Speed/RCF: 50,000rpm/241,831 x g(39mL), 228,706 x g(13.5mL)
- K factor: 35.8 (39mL), 22.6 (13.5mL)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stepsaver 50V39 Vertical Titanium Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Tipo | Vertical Rotor |
| Capacità | 8 x 13.5 mL |
| RCF max | 228,706 x g |
| Velocità max | 50,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 81.9 mm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 60.8 mm |
| Fattore K | 22.6 |
| Max. Tube Length | 93 mm |
| Vedi altri risultati |