Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 Vertical Rotor
Codice prodotto. 12191710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 2 mL
8 x 5.1 mL
8 x 6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12191710 8 x 6 mL Pezzo
12151720 8 x 2 mL Pezzo
12171720 8 x 5.1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12191710 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 79240
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Minimize sample loss with the quick load and unload feature of the Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6 Vertical Rotor.
  • Vertical titanium rotor
  • Capacity: Available in 6mL, 2mL and 5.1mL Quick-Seal
  • Max Speed/RCF: 70,000rpm/467,420 x g
  • K factor: 8.7
  • Angle: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Stepsaver 70V6 Vertical Titanium Rotor
Materiale Titanium
Tipo Vertical Rotor
Capacità 8 x 6 mL
RCF max 467,420 x g
Velocità max 70,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 85.4 mm
Raggio (sistema metrico) min. 72.1 mm
Fattore K 8.7
Max. Tube Length 66 mm
Max. Tube Diameter 13 mm
Net Weight 16.8 lb. (7.6 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall WX ultraCentrifuges
Angolo 0°
Media RCF 431,022 x g
RCF min. 394,625 x g