Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP , Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsBeskrivelse
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Colorless |
| Packaging | Bag in box |
| Quantity | 10 L |
| IUPAC Name | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate |
| Physical Form | Liquid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?