Learn More
Megro™ Steri-Roll
Codice prodotto. 10269073
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 m x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10269073 200 m x 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10269073 Fornitore Megro™ N. del fornitore 320400
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Suitable containers for packing different items for steam or gas sterilization. Megro™ Steri-Roll features 3 sterilization indicators for steam, EO gas, and formaldehyde.
  • Suitable for sterilzation of clothes, trays, compresses, and medical instruments.
  • Suitable for sterilization by steam or gas (EO or FO).
  • Indicators for all steam or gas (EO or FO).
  • PET foil and PP laminate construction.
  • Unsuitable for gamma, hot-air, and hydrogen peroxide sterilization.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 11607/EN 868
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization of clothes, trays, compresses, medical instruments
Materiale PET, Polypropylene
Quantità 1 Roll
Metodo di sterilizzazione EO, FO, Gamma irradiation
Dimensioni (L x P) 200 m x 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 m
Larghezza (sistema metrico) 400 mm