Learn More
Synergy Healthcare™ Buste per sterilizzazione con chiusura termosaldata SteriBags™
Codice prodotto. 15621954
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15621954 609 x 380 mm pezzi 250
15651944 250 x 140 mm pezzi 1000
15671944 380 x 180 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621954 Fornitore Synergy Healthcare™ N. del fornitore T35HS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    147.26€ / pezzi 250
    Risparmia 25.74€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper. Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heat Seal Closure Pouches are double-folded for added integrity.
  • Conforms to BS 6257
  • Double folded bottom for extra integrity
  • Opening along width
  • For use in autoclaves and gamma sterilizers
Specifica
Descrizione Buste per sterilizzazione con chiusura termosaldata; codice M36
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Conforme agli standard BS 6257; codice M36
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in autoclavi con pre-vuoto per carichi porosi e in sterilizzatori a raggi gamma
Materiale Kraft Paper
Quantità 250/conf.
Dimensioni (L x P) 609 x 380 mm
Dimensioni (L x P x A) 609 x 380 x 125 mm (Lung. x larg. x prof.)
Product Type Sterilization Pouch
Lunghezza (sistema metrico) 609 mm
Larghezza (sistema metrico) 380 mm