Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10625951 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
900 ml
1650 mL
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
10625951 450 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10389720 60 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
15306297 1650 mL Sample Bag pezzi 250
10135550 60 mL Sample Bag pezzi 500
10574021 150 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10607871 150 mL Sample Bag pezzi 500
10490951 450 mL Sample Bag pezzi 500
10772141 650 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10658251 650 mL Sample Bag pezzi 500
10584021 800 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10544021 900 ml Sample Bag pezzi 500
10724784 1650 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10625951 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53440541
In stock
In polietilene a prova di perdite e antistrappo. Sacchetti per campionamento Buerkle™ SteriBags™ sterilizzati, con apertura a strappo ed etichettabili.
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.
  • Sterilized
  • Can be labelled
  • Leakproof
  • Save space
  • Transparent
  • With practical tear-open closure
  • Proven millions of times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Wire Roll-up Fastener
Colore Translucent
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Samples in Chemistry, Pharmaceuticals, Medicine, Veterinary Science and Foodstuffs
Include Labeling Field
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
N. per confezione 500
Permeabilità Leakproof
Quantità 500/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Dimensioni (L x P) 229 x 114 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.02 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.49 in.
Product Type Sample Bag with Labeling Area
Capacità (sistema imperiale) 15.22 oz.
Capacità (sistema metrico) 450 mL
Lunghezza (sistema metrico) 229 mm
Larghezza (sistema metrico) 114 mm
Spessore (sistema metrico) 0.64 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.