Learn More
Merck Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP
Descrizione
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable Bottle Top Filter process for sterile media preparation. It combines a Steritop™ filter unit with a receiver flask for processing and storing volumes from 150 mL to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
Tutte le caratteristiche che hanno reso gli originali filtri Stericup™ un elemento fondamentale nei laboratori in tutto il mondo rimangono al centro del sistema Stericup™ Quick Release.
- Membrana Millipore™ dalle prestazioni comprovate con tecnologia leader del settore che offre portate elevate, nonché assorbimento proteico e volumi di ritenzione ridotti.
- Il flacone di raccolta compatto e facile da impugnare garantisce il controllo e la stabilità durante la filtrazione, rendendo il filtro Stericup™ Quick Release ideale per l'uso in cappe a flusso laminare.
- Le filettature incassate del tappo garantiscono la sterilità anche quando il set è rivolto verso il basso, mentre le alette ne consentono il posizionamento laterale evitando spostamenti o cadute accidentali.
- La parte inferiore del flacone di raccolta è leggermente rientrata, in modo da poter sovrapporre le fiasche con tappo per comodità di conservazione
- La linguetta integrata nel flacone di raccolta consente di fissare facilmente i dischi prefiltro (non inclusi) per soluzioni difficili da filtrare.
- Il flacone di raccolta è realizzato in durevole polistirene trasparente e l'intera unità è sterilizzata con irradiazione gamma.
- I filtri a membrana in PES Express™ PLUS, testati per le cellule staminali, proteggono la vitalità del terreno di crescita.
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente con adattatore blu |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polietersulfone (PES) |
| Materiale (membrana) | Polistirene |
| Dimensione del poro | 0.22 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione sterile |
| Tipo | Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP |
| Volume (sistema metrico) | 250 ml |
| Volume (sistema metrico) ricevitore | 250 mL |
| Vedi altri risultati |