missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sterigmatocystin, TRC

Codice prodotto. 30006393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006393 5 mg 5mg
30010488 1 mg 1mg
30005609 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6867105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 10048-13-2
Formula molecolare C18 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 324.28
Sinonimo 7H-Furo[3',2':4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-one, 3a,12c-dihydro-8-hydroxy-6-methoxy- (7CI,8CI), 7H-Furo[3',2':4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-one, 3a,12c-dihydro-8-hydroxy-6-methoxy-, (3aR-cis)-, Sterigmatocystin (6CI), (3aR,12cS)-3a,12c-Dihydro-8-hydroxy-6-methoxy-7H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-one, NSC 201423, NSC 204985, Sterigmatocystine
SMILES COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14

Specifica

Materiale o nome chimico Sterigmatocystin
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
Peso formulazione 324.0634
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.