Descrizione
- Codifica su 2 livelli per un'identificazione dei campioni affidabile
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura sicura di codici danneggiati fino al 30 %
- Intervallo di temperatura: da -86°C a +121°C
- Realizzate in polipropilene di alta qualità per la massima purezza del campione
- Disponibilità per un uso immediato per una certa praticità
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore | Colorless |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Microtubes with 2D Datamatrix Code (SafeCode) |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Imballaggio | 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) |
| Quantità | 200 Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |