Learn More
Texwipe™ Sterile 70% Isopropanol
Codice prodotto. 15762406 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
16 oz.
1 gal.
Tipo di contenitore:
Bottle
Trigger Spray Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di contenitore unitSize
15762406 1 gal. Bottle pezzi 4
15752406 16 oz. Trigger Spray Bottle pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15762406 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    323.54€ / pezzi 4
    Risparmia 81.46€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Certificates of Processing, Analysis, and Compliance
Evaporates with extremely low residue
Sterile solution contains 70% by volume USP grade isopropyl alcohol with 30% USP purified water. Solution is 0.2μm filtered, filled into cleaned containers, double bagged and packaged in sealed polybag case liner, and gamma-irradiated to a sterility level of 10-6.
  • Evaporates with extremely low residues
  • Eliminates mixing, filtration, sterilization, processing and QC expense of in-house production of sterile alcohol/water blends
  • Each container is lot coded with an expiration date
Specifica
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità USP
Composizione 70% USP Isopropyl Alcohol and 30% USP Purified Water
Concentrazione 70%
Tipo di contenitore Bottle
Filtrato 0.2 μm
Da utilizzare con (applicazione) Surface cleaning, wide down for pass through to controlled environments, eliminates mixing, filtration, sterilization, processing and QC expense of in-house production of sterile Alcohol/Water blends
Include Certificates of processing, analysis and compliance
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • texwipe 70% isopropyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol