Learn More
Greiner Bio-One Sterile Aspirating Pipettes, 2 mL
Codice prodotto. 10763934
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10763934 2 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10763934 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 710183
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Drop-free pipetting with maximum accuracy.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNANon-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • High optical clarity, maximum accuracy
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical Schellbach stripe makes it considerably easier to read off volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic.
Descrizione Aspiration - without synthetic filter
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato No
Tipo di imballaggio Individually Wrapped in paper/plastic packaging
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 277 mm
Tipo Aspirating Pipet
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Filler