Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
Codice prodotto. 15218298
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Misura petto (sistema metrico):
1066.8 to 1143 mm
1143 to 1219.2 mm
838.2 - 914.4 mm
838.2 to 914.4 mm
914.4 - 990.6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
15218298 Small 838.2 to 914.4 mm pezzi 30
15258298 2X-Large 1143 to 1219.2 mm pezzi 30
15238298 Large 914.4 - 990.6mm pezzi 30
15228298 Medium 838.2 - 914.4 mm pezzi 30
15248298 X-Large 1066.8 to 1143 mm pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15218298 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore SBDLCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.80€
    252.89€ / pezzi 30
    Risparmia 183.91€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
L'inchiostro resistente all'alcol isopropilico permette la pulizia dei sacchetti con fluidi per pulizia o sterilizzazione senza rischio di contaminazione incrociata da inchiostri per stampa. Il camice da laboratorio monouso sterile BioClean-D™ è dotato di bottoni, uno spacco posteriore e tre tasche. Sterilizzato mediante irradiazione gamma.
Single use offering excellent comfort and protection. The Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat features stud fastenings, a rear vent and three pockets. Sterilized by gamma irradiation.
  • Press stud fastenings, open cuff & rear vent and three pockets
  • Exceptional comfort and protection
  • Single use disposable garment
  • Carefully researched, designed & constructed
  • Compatible for use in ISO Class 4 cleanrooms
  • Low linting & durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Small
Sesso Unisex
Materiale CleanTough Fabric
Colore Bianco
Tipo di chiusura Buttons
Stile polso Polsino aperto
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals, Static
N. di tasche 3
Misura petto (sistema imperiale) 33 pollici - 36 pollici
Misura petto (sistema metrico) 838.2 to 914.4 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Tipo di imballaggio One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces)
Lunghezza (sistema imperiale) 5 ft. 4 in. - 5 ft. 6 in.