Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
Codice prodotto. 15258298
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Misura petto (sistema metrico):
1066.8 to 1143 mm
1143 to 1219.2 mm
838.2 - 914.4 mm
838.2 to 914.4 mm
914.4 - 990.6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
15258298 2X-Large 1143 to 1219.2 mm pezzi 30
15218298 Small 838.2 to 914.4 mm pezzi 30
15238298 Large 914.4 - 990.6mm pezzi 30
15228298 Medium 838.2 - 914.4 mm pezzi 30
15248298 X-Large 1066.8 to 1143 mm pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15258298 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore SBDLC2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.80€
    252.89€ / pezzi 30
    Risparmia 183.91€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
L'inchiostro resistente all'alcol isopropilico permette la pulizia dei sacchetti con fluidi per pulizia o sterilizzazione senza rischio di contaminazione incrociata da inchiostri per stampa. Il camice da laboratorio monouso sterile BioClean-D™ è dotato di bottoni, uno spacco posteriore e tre tasche. Sterilizzato mediante irradiazione gamma.
Single use offering excellent comfort and protection. The Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat features stud fastenings, a rear vent and three pockets. Sterilized by gamma irradiation.
  • Press stud fastenings, open cuff & rear vent and three pockets
  • Exceptional comfort and protection
  • Single use disposable garment
  • Carefully researched, designed & constructed
  • Compatible for use in ISO Class 4 cleanrooms
  • Low linting & durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale CleanTough Fabric
Colore White
Tipo di chiusura Buttons
Stile polso Open
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals, Static
N. di tasche 3
Misura petto (sistema imperiale) 45 to 48 in.
Misura petto (sistema metrico) 1143 to 1219.2 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Tipo di imballaggio One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces)
Lunghezza (sistema imperiale) 6 ft. 2 in. - 6 ft. 4 in.