Learn More
Contec™ CyChlor sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15959875 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15959875 1 L 6 bottiglie
15969875 5 L 2 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15959875 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBC100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    141.74€ / pezzi 6
    Risparmia 25.26€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. La soluzione sterile Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
  • L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare tempo dedicato alla biodecontaminazione
  • Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Adatto per camere sterili di grado A e B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disinfettante
Forma Liquido
pH Da 3 a 6
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Camere sterili di grado A e B
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore Contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Quantità 6/confezione
Volume (sistema metrico) 1 L