Learn More
Contec™ CyChlor sterile
BIOPHARMA
Product Code. 15969875 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Unit Size:
2 bottiglie
6 bottiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Unit Size
15969875 5 L 2 bottiglie
15959875 1 L 6 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15969875 Supplier Contec™ Supplier No. SBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    163.59€ / pezzi 2
    Risparmia 29.41€
    15% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. La soluzione sterile Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
  • L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare tempo dedicato alla biodecontaminazione
  • Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Adatto per camere sterili di grado A e B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Disinfettante
Forma Liquido
pH Da 3 a 6
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Camere sterili di grado A e B
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore Contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Quantità 2/confezione
Volume (sistema metrico) 5 L