Learn More
Contec™ Erogatore a spruzzo CyChlorwith sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15979875 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
6 bottiglie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15979875 1 L 6 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15979875 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    151.79€ / pezzi 6
    Risparmia 27.21€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. La soluzione sterile Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
  • L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare tempo dedicato alla biodecontaminazione
  • Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Adatto per camere sterili di grado A e B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Detergente con acqua purificata
Forma Spray liquido
pH Da 3 a 6
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Camere sterili di grado A e B
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Monouso Uso limitato
Quantità 6/confezione
Volume (sistema imperiale) 0,3 gal.
Volume (sistema metrico) 1 L