Learn More
AGMA Sterile DE 70% Disinfectant Bottle
Codice prodotto. 30066766
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 x 5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30066766 2 x 5 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30066766 Fornitore AGMA N. del fornitore 0036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    157.99€ / pezzi 2
    Risparmia 21.01€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Keep your Cleanroom environment clean and protected with Sterile DE 70% in WFI disinfectant sprays and wipes.
The 0.2 μm filtered gamma irradiated Sterile Denatured Ethanol 70% in WFI quality water is a proven industry standard biocide within pharmaceutical and hospital cleanrooms.
  • Efficacy independently validated.
  • WFI Quality Water – High Purity Water.
  • Ergonomic trigger with effective return mechanism.
  • Bag in Bottle to maintain sterility in use.
  • 13 week in-use Validation.
  • Fully traceability with supporting analysis.
  • Gamma irradiated for sterility.
  • 2-year unopened shelf life.
  • Double bagged (excluding 31823 and 5568) Trigger Sprays are filled under Grade A conditions
  • Available in sterile wet wipe, 400 mL Aerosol, 500 mL, 1 L and 5 L fluid format.
  • Perfect for day-to-day disinfection across a range of surfaces including worktops, instruments, gloved hands and transferred items.
The Trigger sprays utilize The Bag-in-bottle technology to ensure in-use sterility, validated for 13 weeks. and are double bagged to safeguard product sterility during transfer and all packaging is Detox-dotted to give visual reassurance of successful irradiation.
Specifica
Product Type Denatured Ethanol with WFI
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Aspetto Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Composizione Denatured Ethanol 70% v/v in WFI
Tipo di contenitore Capped Bottle
Monouso Limited-use
Filtrato Filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Quantità 2 x 5 L
Volume (sistema metrico) 2 x 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sterile DE 70% in WFI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.