Learn More
AGMA Sterile DE 70% Disinfectant Spray
Codice prodotto. 30066769
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 x 900 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30066769 6 x 900 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30066769 Fornitore AGMA N. del fornitore 105665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    140.92€ / pezzi 6
    Risparmia 17.08€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Keep your Cleanroom environment clean and protected with Sterile DE 70% in WFI disinfectant sprays and wipes.
The 0.2 μm filtered gamma irradiated Sterile Denatured Ethanol 70% in WFI quality water is a proven industry standard biocide within pharmaceutical and hospital cleanrooms.
  • Efficacy independently validated.
  • WFI Quality Water – High Purity Water.
  • Ergonomic trigger with effective return mechanism.
  • Bag in Bottle to maintain sterility in use.
  • 13 week in-use Validation.
  • Fully traceability with supporting analysis.
  • Gamma irradiated for sterility.
  • 2-year unopened shelf life.
  • Double bagged (excluding 31823 and 5568) Trigger Sprays are filled under Grade A conditions
  • Available in sterile wet wipe, 400 mL Aerosol, 500 mL, 1 L and 5 L fluid format.
  • Perfect for day-to-day disinfection across a range of surfaces including worktops, instruments, gloved hands and transferred items.
The Trigger sprays utilize The Bag-in-bottle technology to ensure in-use sterility, validated for 13 weeks. and are double bagged to safeguard product sterility during transfer and all packaging is Detox-dotted to give visual reassurance of successful irradiation.
Specifica
Product Type Denatured Ethanol with WFI
Forma Liquid Spray
Sterilità Sterile
Aspetto Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Composizione Denatured Ethanol 70% v/v in WFI
Tipo di contenitore Trigger Spray
Monouso Limited-use
Filtrato Filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Quantità 6 x 900 mL
Volume (sistema metrico) 6 x 900 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sterile DE 70% in WFI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.