Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche standard monouso sterili
Codice prodotto. 11819670 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.10 mL
0.2 ml
0.5 mL
Stile punta:
Standard
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.04 mL
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Stile punta Tolleranza Dimensione della confezione
11819670 25 ml 0.2 ml Standard ±0.5 ml pezzi 200
11879660 1 ml 0.01 mL Standard ±0.02 ml pezzi 1000
11889660 2 mL 0.01 mL Standard ±0.04 mL pezzi 500
11899660 5 ml 0.10 mL Standard ±0.1 ml pezzi 500
11809670 10 ml 0.1 ml Standard ±0.2 ml pezzi 500
11829670 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml pezzi 100
10421645 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11819670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.30€
    89.48€ / pezzi 200
    Risparmia 7.82€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polystyrene pipet with negative graduations on all sizes
Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets feature a standard tip. Polystyrene construction, with negative graduations on all sizes. Certified ASTM E934, ASTM E1380 compliant.
  • Ascending and descending graduations on all but the 1 and 2mL sizes
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • Without magnifier stripe
  • Recyclable outer packaging
  • Bulk packed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Progettazione in conformità con ASTM™ E 934, conformità ad ASTM E 1380 per la codifica a colori. Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione/sfiato
Certificazione/Conformità ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase Free; BSE/TSE Free
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.2 ml
Graduazioni negative 10 ml
Quantità Sacchetto da 25
Stile punta Standard
Tolleranza ±0.5 ml
Tipo di imballaggio Sacchetto
Volume (sistema imperiale) 0.84 oz.
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 25 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì