Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche standard monouso sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11879660 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.10 mL
0.2 ml
0.5 mL
Stile punta:
Standard
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.04 mL
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Stile punta Tolleranza unitSize
11879660 1 ml 0.01 mL Standard ±0.02 ml pezzi 1000
11889660 2 mL 0.01 mL Standard ±0.04 mL pezzi 500
11899660 5 ml 0.10 mL Standard ±0.1 ml pezzi 500
11809670 10 ml 0.1 ml Standard ±0.2 ml pezzi 500
11819670 25 ml 0.2 ml Standard ±0.5 ml pezzi 200
11829670 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml pezzi 100
10421645 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11879660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    105.51€ / pezzi 1000
    Risparmia 6.49€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polystyrene pipet with negative graduations on all sizes
Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets feature a standard tip. Polystyrene construction, with negative graduations on all sizes. Certified ASTM E934, ASTM E1380 compliant.
  • Ascending and descending graduations on all but the 1 and 2mL sizes
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • Without magnifier stripe
  • Recyclable outer packaging
  • Bulk packed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Progettazione in conformità con ASTM™ E 934, conformità ad ASTM E 1380 per la codifica a colori. Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione/sfiato
Certificazione/Conformità ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase Free; BSE/TSE Free
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Graduazioni negative 0.4 ml
Quantità Sacchetto da 50
Stile punta Standard
Tolleranza ±0.02 ml
Tipo di imballaggio Sacchetto
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso