Learn More
Fisherbrand™ Sterile Blender Bags
Codice prodotto. 17923182 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7.5 x 12 in.
6 x 9 in.
10 x 15 in.
Quantità:
100/Pk.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità unitSize
17923182 6 x 9 in. 250/Pk. pezzi 250
17963182 7.5 x 12 in. 100/Pk. pezzi 100
17973182 10 x 15 in. 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17923182
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An economical and efficient way to filter samples. Perfect for blender applications.
  • These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
  • Ideal for blender applications
  • Sterile
  • Highly resistant
  • Wire closure for a superior seal
Specifica
Descrizione Bag with full-page PE filter
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) For transportation and storage of solids, semisolids, and liquids; filtering; blender applications.
Materiale BOPA, LDPE
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 720 mL
Quantità 250/Pk.
Dimensioni (L x P) 6 x 9 in.
Altezza (sistema metrico) 229 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Spessore (sistema metrico) 100μm