Learn More
Fisherbrand™ Sterile Blender Bags
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7.5 x 12 in.
6 x 9 in.
10 x 15 in.
Quantità:
100/Pk.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
Descrizione
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
- Ideal for blender applications
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
Specifica
Specifica
| Descrizione | Bag with full-page PE filter |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | For transportation and storage of solids, semisolids, and liquids; filtering; blender applications. |
| Materiale | BOPA, LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 100μm |
| Volume di riempimento | 1600 mL |
| Quantità | 100/Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 7.5 x 12 in. |
| Vedi altri risultati |