Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Codice prodotto. 16297290 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Colore (guarnizione):
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 220
pezzi 230
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Colore (guarnizione) Dimensione della confezione
16297290 13 mm Blue pezzi 230
16287290 13 mm Red pezzi 230
16207300 20 mm Red pezzi 220
16217300 20 mm Blue pezzi 220
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16297290 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W986010S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Sterile
  • Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Colore (guarnizione) Blue
Materiale Aluminum
Sterilità Sterile
N. per custodia 230
Product Line Wheaton CompletePAK
Tipo di chiusura Sterile Flip Seal
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 mL Serum Vial
Certificazione/Conformità USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified