Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate sterili
Codice prodotto. 13479108 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 ml
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
155 mm
Volume (sistema metrico) di erogazione:
33 μL
40 μL
Tipo di imballaggio:
25 inner packs of 20
50 inner packs of 10
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) di erogazione Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
13479108 3 ml 155 mm 40 μL 50 inner packs of 10 pezzi 500
13489108 1 mL 150 mm 33 μL Individually Wrapped pezzi 500
13419118 1 mL 150 mm 33 μL 50 inner packs of 10 pezzi 500
13469108 3 ml 155 mm 40 μL Individually Wrapped pezzi 500
13409118 3 ml 155 mm 40 μL 25 inner packs of 20 pezzi 500
13429118 1 mL 150 mm 33 μL 25 inner packs of 20 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13479108
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Made up of low density polyethylene.
  • Transparent in color
  • Contains graduations
  • Sterile
Specifica
Materiale LDPE
Gocce/mL 25
Graduato Sì
Graduazioni 0.5 mL
Quantità Confezione da 500
Volume (sistema metrico) di erogazione 40 μL
Tipo di imballaggio 50 inner packs of 10
Volume (sistema metrico) 3 ml
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Tipo Pipetta di trasferimento