Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Ansa di inoculazione sterile
Codice prodotto. 11989044
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
5.05 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11989044
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per inoculazione con anse metalliche in nichelcromo. Le anse sterili per inoculazione Prolab Diagnostics™ fanno parte di una gamma completa di strumenti per inoculazione, incluse le anse metalliche in nichelcromo tradizionali calibrate, con un'ampia scelta di contenitori isolati.
  • Accurately calibrated nichrome wire loops
  • Standard gauge
  • Supplied in packs of 25
Specifica
Volume 10μL
Diameter (Metric) Inside 5.05 mm
Materiale Nichelcromo
Sterilità Sterile
Product Type Inoculating Loop
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per uso in laboratorio e ricerca
Quantità Confezione da 25
Calibrato
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory and Research use