Learn More
AGMA Sterile IPA 70% Disinfectant Spray
Codice prodotto. 30066738
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 x 900 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30066738 6 x 900 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30066738 Fornitore AGMA N. del fornitore 105666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    141.27€ / pezzi 6
    Risparmia 23.73€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Keep your Cleanroom environment clean and protected with Sterile IPA 70% in WFI disinfectant sprays and wipes.
The 0.2 μm filtered gamma irradiated Sterile Isopropanol 70% in WFI quality water is a proven industry standard biocide within pharmaceutical and hospital cleanrooms.
  • Efficacy independently validated.
  • WFI Quality Water – High Purity Water.
  • Ergonomic trigger with effective return mechanism.
  • Bag in Bottle to maintain sterility in use.
  • 13 week in-use Validation.
  • Fully traceability with supporting analysis.
  • Gamma irradiated for sterility.
  • 2-year unopened shelf life.
  • Double bagged (excluding 31824 and 192701) Trigger Sprays are filled under Grade A conditions
  • Available in sterile wet wipe, 500 mL, 1 L and 5 L fluid format.
  • Perfect for day-to-day disinfection across a range of surfaces including worktops, instruments, gloved hands and transferred items.
The Trigger sprays utilize The Bag-in-bottle technology to ensure in-use sterility, validated for 13 weeks. and are double bagged to safeguard product sterility during transfer and all packaging is Detox-dotted to give visual reassurance of successful irradiation.
Specifica
Product Type Isopropyl Alcohol
Forma Liquid Spray
Sterilità Sterile
Aspetto Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Composizione Sterile Isopropanol 70% v/v in WFI
Tipo di contenitore Trigger Spray
Monouso Limited-use
Filtrato Filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Quantità 6 x 900 mL
Volume (sistema metrico) 6 x 900 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sterile IPA 70% in WFI 6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.