Learn More
Contec™ Alcol a basso contenuto di endotossine sterile, 70%
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15892917 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Quantità:
2 x 5 l
6 x 1 l
8/confezione
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
8 bottiglie
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore Quantità Dimensione della confezione
15892917 Flacone con erogatore spray 8/confezione 8 bottiglie
15597171 Flacone con erogatore spray 6 x 1 l 6 bottiglie
15537171 con tappo 2 x 5 l 2 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15892917 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBT0570IW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    166.55€ / 8 bottiglie
    Risparmia 29.45€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso.
  • I livelli di endotossine garantiti di <0.25EU/ml lo rendono ideale per l'uso nelle aree di contatto con il prodotto
  • Il flusso d'aria laminare di grado A prodotto in conformità con GMP in camera sterile di grado C garantisce che l’alcol, il contenitore e la confezione siano privi di contaminazione e particolati
  • Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Alcool isopropilico
Forma Spray liquido
pH Non applicabile
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Concentrazione IPA al 70% con acqua per preparazioni iniettabili
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile
Quantità 8/confezione
Volume (sistema imperiale) 0,1 galloni
Volume (sistema metrico) 0,5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL