Learn More
Cytiva Sterile Membrane
Codice prodotto. 12455252
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
12455252 0.45 μm pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12455252 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10407379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    854.00€ / pezzi 400
    Risparmia 61.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-04-2027
Specifica
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME25/91 STL, 0.45µm 50mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose