Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescrizione
- Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
- BIO-CERT™ sterile
- BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
- 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
- Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 12.5 mL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Performance/Purity Certificate |
| Dichiarazioni di pulizia | Free from endotoxin, DNA, Rnase, ATP |
| Metodo di sterilizzazione | Beta |
| Formato | Individually Wrapped |
| Stile punta | Positive Displacement |
| Vedi altri risultati |