Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes
Codice prodotto. 16393176 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Imballaggio:
100/Pk
25/Pk
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Imballaggio unitSize
16393176 25 mL 25/Pk pezzi 25
16313176 0.1 mL 100/Pk pezzi 100
16323176 0.5 mL 100/Pk pezzi 100
16333176 1 mL 100/Pk pezzi 100
16343176 1.25 mL 100/Pk pezzi 100
16353176 2.5 mL 100/Pk pezzi 100
16363176 5 mL 100/Pk pezzi 100
16373176 10 mL 100/Pk pezzi 100
16383176 12.5 mL 100/Pk pezzi 100
16303186 50 mL 25/Pk pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16393176 Fornitore BRANDTECH™ BRAND™ N. del fornitore 705746
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser fits all instruments using standard repeating tips.
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
  • BIO-CERT™ sterile
  • BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
  • 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
These tips are suitable for the following multiple dispensers:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 25 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Performance/Purity Certificate
Dichiarazioni di pulizia Free from endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Metodo di sterilizzazione Beta
Formato Individually Wrapped
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio 25/Pk
Quantità 25
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graduato Yes
Product Line PD-Tip II
Materiale Polypropylene, Polyethylene (Filter)