Learn More
Microspec™ Sterile Plastic Inoculation Loops (Volume: 1μL)
Codice prodotto. 15782115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Pouches of 20
800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio:
Microseal Pouch
Microseal Pouch, Ecopack
Microseal bags
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Sterilità Dimensione della confezione
15782115 50 Pouches of 20 Microseal bags Aseptically Manufactured pezzi 1000
15762115 800 Pouches of 20 Microseal Pouch, Ecopack Aseptically Manufactured pezzi 16000
15772115 800 Pouches of 20 Microseal Pouch, Ecopack Gamma-irradiated pezzi 16000
15792115 50 Pouches of 20 Microseal Pouch Gamma-irradiated pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15782115 Fornitore Microspec™ N. del fornitore C4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.75€
    30.11€ / pezzi 1000
    Risparmia 5.64€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for quantitative procedures such as sampling, serial dilutions, as well as for bacterial inoculation.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 1μL
  • Color: Blue
Specifica
Monouso Single-use
Volume 1 μL
Diameter (English) Inside 0.04 in.
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilità Aseptically Manufactured
Colore Blue
Product Type Inoculating Product
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 50 Pouches of 20
Tipo di imballaggio Microseal bags
Calibrato Yes