Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacche sterili per miscelatore in polietilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11815390
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
400 ml
3500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 4500
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11815390 80 mL pezzi 4500
12682255 400 ml pezzi 2500
11770545 3500 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11815390 Fornitore Corning™ N. del fornitore SM101
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per tutti i tipi di macchine Stomacher e altri miscelatori a pale. I sacchetti per omogeneizzatore sterili in polietilene Corning™ Gosselin™ sono sterilizzati mediante irradiazione.
  • Con certificato di sterilizzazione prelevabile dalla confezione
  • Con area di scrittura bianca di 50 mm sul lato lungo
  • Disponibile con filtro completo o laterale
  • Disponibile in un'ampia gamma di formati di manicotti e confezioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per confezione 25/bag
Quantità 4500 Carton
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Spessore (sistema metrico) 70 μm