Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacche sterili per miscelatore in polietilene
Codice prodotto. 12682255
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
400 ml
3500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 4500
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12682255 400 ml pezzi 2500
11815390 80 mL pezzi 4500
11770545 3500 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12682255 Fornitore Corning™ N. del fornitore SM202
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per tutti i tipi di macchine Stomacher e altri miscelatori a pale. I sacchetti per omogeneizzatore sterili in polietilene Corning™ Gosselin™ sono sterilizzati mediante irradiazione.
  • Con certificato di sterilizzazione prelevabile dalla confezione
  • Con area di scrittura bianca di 50 mm sul lato lungo
  • Disponibile con filtro completo o laterale
  • Disponibile in un'ampia gamma di formati di manicotti e confezioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Da utilizzare con (applicazione) Per industria lattiero-casearia e settore industriale
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
N. per confezione 25/bag
Quantità Cartone da 2500
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Spessore (sistema metrico) 70 μm