Learn More
Fisherbrand™ Buste per campionamento sterili in polietilene
Codice prodotto. 11572783 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
540 ml
720 ml
2.250 ml
3.500 ml
Include:
No Writing Area
Writing Area
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11572783 3.500 ml Writing Area pezzi 1000
11562783 2.250 ml Writing Area pezzi 1000
11532773 540 ml No Writing Area pezzi 1000
11532783 540 ml Writing Area pezzi 1000
11542783 720 ml Writing Area pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11572783
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con sistema di chiusura realizzato con filo metallico a sezione tonda ritorto e linguette di sicurezza antiperforazione. Le buste per campionamento sterili in polietilene Fisherbrand™ sono a chiusura ermetica.
  • Manufactured with pliant, highly resistant virgin polyethylene 
  • Sterile transparent polyethylene bags without side seals
  • Choose clear or white marking area for written notations
  • Convenient pull tabs to open bag without touching the edges
  • Ideal for use with solid, semi-solid or liquid samples
  • For use in all laboratories where samples need to be collected into a sterile environment.
Specifica
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in tutti i laboratori in cui i campioni devono essere raccolti in un ambiente sterile
Include Writing Area
Materiale PE (Polietilene)
Sterilità Sterile
Quantità Conf. da 1.000
Dimensioni (L x P) 382 x 254 mm
Capacità (sistema metrico) 3.500 ml
Spessore (sistema metrico) 101 μm