Learn More
Corning™ Sterile Polypropylene Straight Containers
Codice prodotto. 11703154
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Diametro (sistema metrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Altezza (sistema metrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11703154 300 mL 75 mm 88 mm pezzi 240
11763154 90 mL 43 mm 80 mm pezzi 350
11733154 50 mL 31 mm 78 mm pezzi 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11703154 Fornitore Corning™ N. del fornitore FL30004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    118.86€ / pezzi 240
    Risparmia 92.14€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Auto-stable hinged-cap
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or blue Polypropylene (PP)
  • Sterile; not individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 10.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Tipo di chiusura Auto-stable Hinged Cap
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm